2-Bromo-5-nitrotiazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14701.06
A14701.14
A14701.06EA
596
PLN
A14701.06
A14701.14
2-Bromo-5-nitrotiazol ≥98%
2-Bromo-5-nitrotiazol
Purity: 98%
CAS No.: 3034-48-8
Molecular Formula: C3HBrN2O2S
Formula Weight: 209.03
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 4856
Formuła:
C₃HBrN₂O₂S Temp. topnienia: 85…90 °C Gęstość: 2,295 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005317 Numer CAS: 3034-48-8 Numer WE (dawny EINECS): 221-226-8 |