4-(Hydroksymetylo)pirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Pyridylmethanol, 4-(Hydroxymethyl)pyridine, 4-Pyridinemethanol, Pyridine-4-methanol, 4-Pyridylcarbinol
A14698.14
A14698.22
A14698.14EA
412
PLN
A14698.14
A14698.22
4-(Hydroksymetylo)pirydyna ≥99%
4-(Hydroksymetylo)pirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 586-95-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 53-55°
Boiling Point: 141°/12mm
Beilstein Reference: 107850
MDL No.: MFCD00006442
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 141 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 53…55 °C Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006442 Numer CAS: 586-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-590-6 |