N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
A14695.14
A14695.22
A14695.36
A14695.14EA
217
PLN
A14695.14
A14695.22
A14695.36
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna ≥98%
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Purity: 98+%
CAS No.: 5704-04-1
Molecular Formula: (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Formula Weight: 179.17
Melting Point: ca 183° dec.
Beilstein Reference: 1937804
Merck Reference: 14,9651
MDL No.: MFCD00004277
Formuła:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H MW: 179.17 g/mol Temp. topnienia: ∼ 183 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.523 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004277 Numer CAS: 5704-04-1 Numer WE (dawny EINECS): 227-193-6 Klasyfikacja Merck : 13,09724 |