Chloromrówczan izobutylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chloroformic acid isobutyl ester
A14692.14
A14692.22
A14692.36
A14692.14EA
213
PLN
A14692.14
A14692.22
A14692.36
Chloromrówczan izobutylu ≥98%
Chloromrówczan izobutylu
Purity: 98%
CAS No.: 543-27-1
Molecular Formula: C5H9ClO2
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -80°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 956590
Merck Reference: 14,5139
UN No.: 2742
MDL No.: MFCD00000642
Formuła:
C₅H₉ClO₂ MW: 136.58 g/mol Temp. Wrzenia: 128…129 °C Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 1.048 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000642 Numer CAS: 543-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-840-1 Jednostka: 2742 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,05156 |