trans-Cinnamaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 14371-10-9
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 131°(268°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.050
Refractive Index: 1.6220
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1071571
Merck Reference: 14,2297
MDL No.: MFCD00007000
Formuła:
C₉H₈O Temp. Wrzenia: 250…252 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 1,050 Temp. Zapłonu: 131 °C (268 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007000 Numer CAS: 14371-10-9 Klasyfikacja Merck : 14,2297 |