Allilotrimetylosilan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14662.09
A14662.18
A14662.30
A14662.09EA
466
PLN
A14662.09
A14662.18
A14662.30
Allilotrimetylosilan ≥98%
Allilotrimetylosilan
Purity: 98+%
CAS No.: 762-72-1
Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 114.27
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4080
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 906755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008635
Formuła:
H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: 85…86 °C Gęstość: 0,717 Temp. Zapłonu: –10 °C (14 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008635 Numer CAS: 762-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-104-5 ADR: 3,II |