Tiofeno-3-karbaldehyd 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
A14628.09
A14628.18
A14628.09EA
520
PLN
A14628.09
A14628.18
Tiofeno-3-karbaldehyd 96%
Tiofeno-3-karbaldehyd
Purity: 96%
CAS No.: 498-62-4
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 105889
MDL No.: MFCD00005466
Formuła:
C₅H₄OS MW: 112.15 g/mol Temp. Wrzenia: 194…196 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1.28 Temp. Zapłonu: 64 °C (147 °F) |
Numer MDL:
MFCD00005466 Numer CAS: 498-62-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-865-5 |