Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14625.03
A14625.06
A14625.03EA
526
PLN
A14625.03
A14625.06
Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Isoxazole-5-carbonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 62348-13-4
Molecular Formula: C4H2ClNO2
Formula Weight: 131.52
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 167-168°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00067868
Formuła:
C₄H₂ClNO₂ Temp. Wrzenia: 167…168 °C Gęstość: 1,362 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067868 Numer CAS: 62348-13-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |