4,4'-Dimetokybenzhydrol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4,4'-Dimethoxy-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-methoxyphenyl)methanol, Bis(4-methoxyphenyl)carbinol, 4,4'-Dimethoxyphenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dimethoxybenzhydryl alcohol, 4,4'-Dimethoxydiphenylmethanol
A14604.09
A14604.18
A14604.09EA
252
PLN
A14604.09
A14604.18
4,4'-Dimetokybenzhydrol ≥98%
4,4'-Dimetokybenzhydrol
Purity: 98+%
CAS No.: 728-87-0
Molecular Formula: C15H16O3
Formula Weight: 244.29
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 748532
Formuła:
C₁₅H₁₆O₃ Temp. Wrzenia: 362 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 69…71 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008410 Numer CAS: 728-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-975-9 |