Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14567.09
A14567.18
A14567.30
A14567.09EA
280
PLN
A14567.09
A14567.18
A14567.30
Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy ≥99%
Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy
Purity: 99%
CAS No.: 501-97-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 126-131°
Beilstein Reference: 2209841
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 208…210 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 126…131 °C Gęstość: 1,336 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002778 Numer CAS: 501-97-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-931-3 |