Kwas 3,5-dinitro-o-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14555.14
A14555.22
A14555.36
A14555.14EA
189
PLN
A14555.14
A14555.22
A14555.36
Kwas 3,5-dinitro-o-toluilowy ≥98%
Kwas 3,5-dinitro-o-toluilowy
Purity: 98%
CAS No.: 28169-46-2
Molecular Formula: C8H6N2O6
Formula Weight: 226.15
Melting Point: 203-207°
Beilstein Reference: 2622906
Formuła:
C₈H₆N₂O₆ Temp. topnienia: 203…207 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007161 Numer CAS: 28169-46-2 Numer WE (dawny EINECS): 248-880-7 |