1-Fenylobutan-1,3-dion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
A14537.0B
A14537.18
A14537.30
A14537.0BEA
5520
PLN
A14537.0B
A14537.18
A14537.30
1-Fenylobutan-1,3-dion ≥98%
1-Fenylobutan-1,3-dion
Purity: 98+%
CAS No.: 93-91-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 55-60°
Boiling Point: 260-262°
MDL No.: MFCD00008786
Formuła:
C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃ Temp. Wrzenia: 260…262 °C Temp. topnienia: 55…60 °C Gęstość: 1,090 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008786 Numer CAS: 93-91-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-286-4 |