α,α,α-Trifluoro-p-toluonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
A14514.09
A14514.18
A14514.30
A14514.09EA
363
PLN
A14514.09
A14514.18
A14514.30
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitryl ≥98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 455-18-5
Molecular Formula: C8H4F3N
Formula Weight: 171.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4583
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 2046478
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001826
Formuła:
C₈H₄F₃N Temp. Wrzenia: 183…185 °C Temp. topnienia: 36…40 °C Gęstość: 1,278 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001826 Numer CAS: 455-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-239-1 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |