Nitryl kwasu benzoilooctowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
A14473.14
A14473.06
A14473.22
A14473.14EA
1930
PLN
A14473.14
A14473.06
A14473.22
Nitryl kwasu benzoilooctowego ≥98%
Nitryl kwasu benzoilooctowego
Purity: 98+%
CAS No.: 614-16-4
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 159-160°/10mm
MDL No.: MFCD00001942
Formuła:
(C₆H₅)C(O)CH₂CN MW: 145.16 Temp. Wrzenia: 159…160 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 79…83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001942 Numer CAS: 614-16-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-369-1 |