(4-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
A14419.09
A14419.18
A14419.09EA
349
PLN
A14419.09
A14419.18
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1877-75-4
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 1874579
Formuła:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH MW: 182.18 g/mol Temp. Wrzenia: 314 Temp. topnienia: 109…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014360 Numer CAS: 1877-75-4 Numer WE (dawny EINECS): 217-513-2 |