Phenyltrimethylammonium iodide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N,N,N-Trimethylanilinium iodide, Trimethylphenylammonium iodide
A14402.14
A14402.22
A14402.36
A14402.14EA
256
PLN
A14402.14
A14402.22
A14402.36
Phenyltrimethylammonium iodide ≥99%
Phenyltrimethylammonium iodide
Purity: 99%
CAS No.: 98-04-4
Molecular Formula: C6H5N(CH3)3I
Formula Weight: 263.12
Melting Point: ca 227° subl.
Beilstein Reference: 3916752
Merck Reference: 14,7318
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011791
Formuła:
C₉H₁₄IN MW: 263.12 g/mol Temp. topnienia: ∼ 227 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011791 Numer CAS: 98-04-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-630-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,07471 |