Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14380.14
A14380.22
A14380.36
A14380.14EA
352
PLN
A14380.14
A14380.22
A14380.36
Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy ≥98%
Chlorek trifenylometoksymetylofosfoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 4009-98-7
Molecular Formula: CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 342.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 924215
MDL No.: MFCD00011800
Formuła:
C₂₀H₂₀ClOP MW: 342.8 g/mol Temp. topnienia: ∼ 190 °C (temp. rozkładu) |
Numer MDL:
MFCD00011800 Numer CAS: 4009-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 223-664-5 |