4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4,4'-Difluorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Difluorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Difluoro-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-fluorophenyl)carbinol, 4,4'-Difluorodiphenylmethanol, Bis(4-fluorophenyl)methanol
A14370.06
A14370.14
A14370.22
A14370.06EA
163
PLN
A14370.06
A14370.14
A14370.22
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydrol
Purity: 98+%
CAS No.: 365-24-2
Molecular Formula: C13H10F2O
Formula Weight: 220.22
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₀F₂O MW: 220.22 g/mol Temp. Wrzenia: 142…144 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 45…49 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000357 Numer CAS: 365-24-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-671-8 |