Drukuj
Tiofeno-2-karbaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A14344.0B A14344.22 A14344.36
A14344.0BEA 2870 PLN
A14344.0B A14344.22 A14344.36
Tiofeno-2-karbaldehyd ≥98%
Tiofeno-2-karbaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 98-03-3 Molecular Formula: C5H4OS Formula Weight: 112.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5900 Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 105819 MDL No.: MFCD00005429
Formuła: C₅H₄OS
Temp. Wrzenia: 196…198 °C
Temp. topnienia: ? 10 °C
Gęstość: 1,220
Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F)
Numer MDL: MFCD00005429
Numer CAS: 98-03-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-629-8