3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
A14314.14
A14314.06
A14314.22
A14314.14EA
473
PLN
A14314.14
A14314.06
A14314.22
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6342-77-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 2097012
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Temp. Wrzenia: 302 Temp. topnienia: 85…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002772 Numer CAS: 6342-77-4 Numer WE (dawny EINECS): 228-738-0 |