Chlorometylotrimetylosilan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14303.09
A14303.18
A14303.30
A14303.09EA
295
PLN
A14303.09
A14303.18
A14303.30
Chlorometylotrimetylosilan ≥98%
Chlorometylotrimetylosilan
Purity: 98%
CAS No.: 2344-80-1
Molecular Formula: ClCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 122.67
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Odourless
Boiling Point: 97-98°
Beilstein Reference: 906705
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000878
Formuła:
ClH₂CSi(CH₃)₃ MW: 122.67 g/mol Temp. Wrzenia: 97…98 °C Gęstość: 0.886 Temp. Zapłonu: –2 °C (28 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000878 Numer CAS: 2344-80-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-058-5 ADR: 3 II |