Drukuj
Kwas 3-nitroftalowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A14281.22 A14281.30 A14281.36
A14281.22EA 384 PLN
A14281.22 A14281.30 A14281.36
Kwas 3-nitroftalowy 95%
Kwas 3-nitroftalowy
Purity: 95% CAS No.: 603-11-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 2054269
Formuła: C₈H₅NO₆
MW: 211.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 441
Temp. topnienia: ∼ 214 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007138
Numer CAS: 603-11-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-030-8