Bromek 3,5-dimetylobenzylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
A14267.06
A14267.14
A14267.06EA
362
PLN
A14267.06
A14267.14
Bromek 3,5-dimetylobenzylu ≥98%
Bromek 3,5-dimetylobenzylu
Purity: 98%
CAS No.: 27129-86-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 109-110°/14mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013539
Formuła:
C₉H₁₁Br Temp. Wrzenia: 109…110 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 36…40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013539 Numer CAS: 27129-86-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |