N-(2-Hydroksyetylo)ftalimid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(2-Hydroxyethyl)isoindoline-1,3-dione
A14259.22
A14259.36
A14259.22EA
392
PLN
A14259.22
A14259.36
N-(2-Hydroksyetylo)ftalimid ≥98%
N-(2-Hydroksyetylo)ftalimid
Purity: 98+%
CAS No.: 3891-07-4
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 126-129°
Beilstein Reference: 147214
Formuła:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191.19 g/mol Temp. topnienia: 126…129 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005903 Numer CAS: 3891-07-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-434-4 |