5-Chloro-o-anizydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
A14244.22
A14244.36
A14244.22EA
367
PLN
A14244.22
A14244.36
5-Chloro-o-anizydyna ≥98%
5-Chloro-o-anizydyna
Purity: 98%
CAS No.: 95-03-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-84°
Boiling Point: 135°/8mm
Beilstein Reference: 879161
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00007777
Formuła:
C₇H₈ClNO MW: 157.6 g/mol Temp. Wrzenia: 135 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 79…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007777 Numer CAS: 95-03-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-385-2 Jednostka: 2233 ADR: 6.1 III |