Eter bis(2-chloroetylowy) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 111-44-4
Molecular Formula: C4H8Cl2O
Formula Weight: 143.01
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4570
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 178°
Beilstein Reference: 605317
Merck Reference: 14,3066
UN No.: 1916
MDL No.: MFCD00000975
Formuła:
C₄H₈Cl₂O Temp. Wrzenia: 178 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 1,219 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000975 Numer CAS: 111-44-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-870-1 Jednostka: 1916 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3066 |