4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A14179.03
A14179.06
A14179.14
A14179.03EA
318
PLN
A14179.03
A14179.06
A14179.14
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole ≥97%
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Purity: 97%
CAS No.: 10558-25-5
Molecular Formula: C5H6BrNO
Formula Weight: 176.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 176°
Beilstein Reference: 108522
MDL No.: MFCD00068187
Formuła:
C₅H₆BrNO Temp. Wrzenia: 176 °C Gęstość: 1,49 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) |
Numer MDL:
MFCD00068187 Numer CAS: 10558-25-5 |