2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14143.06
A14143.03
A14143.14
A14143.30
A14143.06EA
883
PLN
A14143.06
A14143.03
A14143.14
A14143.30
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 4654-39-1
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉BrO Temp. Wrzenia: 106…108 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 36…38 °C Gęstość: 1,436 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002897 Numer CAS: 4654-39-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-093-7 |