2-Merkaptobenzotiazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14086.09
A14086.0E
A14086.22
A14086.36
A14086.09EA
157
PLN
A14086.09
A14086.0E
A14086.22
A14086.36
2-Merkaptobenzotiazol ≥97%
2-Merkaptobenzotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 149-30-4
Molecular Formula: C7H5NS2
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 243°(469°F)
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 119484
Merck Reference: 14,5868
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005781
Formuła:
C₇H₅NS₂ Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 178…182 °C Gęstość: 1,420 Temp. Zapłonu: 243 °C (469 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005781 Numer CAS: 149-30-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-736-8 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,5868 |