Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14034.14
A14034.22
A14034.36
A14034.14EA
274
PLN
A14034.14
A14034.22
A14034.36
Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy ≥99%
Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy
Purity: 99%
CAS No.: 1100-88-5
Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 388.88
Flash Point:
Formuła:
C₂₅H₂₂ClP Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >300 °C (572 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011913 Numer CAS: 1100-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-154-3 Jednostka: 3464 ADR: 6.1,II |