4-Fluoro-o-fenylenodiamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
A13977.06
A13977.14
A13977.22
A13977.06EA
577
PLN
A13977.06
A13977.14
A13977.22
4-Fluoro-o-fenylenodiamina 97%
4-Fluoro-o-fenylenodiamina
Purity: 97%
CAS No.: 367-31-7
Molecular Formula: C6H7FN2
Formula Weight: 126.13
Melting Point: 91-95°
Beilstein Reference: 2081075
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042228
Formuła:
C₆H₇FN₂ MW: 126.13 g/mol Temp. Wrzenia: 250 Temp. topnienia: 91…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042228 Numer CAS: 367-31-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-691-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |