4-Hydroksybenzoesan izopropylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Isopropylparaben, Isopropyl parahydroxybenzoate, Isopropyl p-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl Paraben, Isopropyl 4-Hydroxybenzoate
A13930.06
A13930.09
A13930.18
A13930.30
A13930.06EA
205
PLN
A13930.06
A13930.09
A13930.18
A13930.30
4-Hydroksybenzoesan izopropylu ≥98%
4-Hydroksybenzoesan izopropylu
Purity: 98%
CAS No.: 4191-73-5
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 84-86°
Beilstein Reference: 2641564
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Temp. topnienia: 84…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016468 Numer CAS: 4191-73-5 Numer WE (dawny EINECS): 224-069-3 |