3-Acetylo-2,5-dichlorotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
A13867.06
A13867.14
A13867.22
A13867.06EA
555
PLN
A13867.06
A13867.14
A13867.22
3-Acetylo-2,5-dichlorotiofen ≥98%
3-Acetylo-2,5-dichlorotiofen
Purity: 98%
CAS No.: 36157-40-1
Molecular Formula: C6H4Cl2OS
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 121288
MDL No.: MFCD00014522
Formuła:
C₆H₄Cl₂OS Temp. Wrzenia: 120…122 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 37…39 °C Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014522 Numer CAS: 36157-40-1 Numer WE (dawny EINECS): 252-893-3 |