Trimethyl orthoformate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13760.0F
A13760.AE
A13760.AP
A13760.0FEA
1790
PLN
A13760.0F
A13760.AE
A13760.AP
Trimethyl orthoformate ≥99%
Trimethyl orthoformate
Purity: 99%
CAS No.: 149-73-5
Molecular Formula: HC(OCH3)3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3790
Melting Point: -53°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 969215
Merck Reference: 14,6884
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008483
Formuła:
C₄H₁₀O₃ MW: 106.12 g/mol Temp. Wrzenia: 101…102 °C Temp. topnienia: –53 °C Gęstość: 0.968 Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008483 Numer CAS: 149-73-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-745-7 Jednostka: 3272 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 12,07012 |