2-Isobutylthiazole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13759.06
A13759.14
A13759.06EA
515
PLN
A13759.06
A13759.14
2-Isobutylthiazole ≥99%
2-Isobutylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 18640-74-9
Molecular Formula: C7H11NS
Formula Weight: 141.24
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4960
Odour: Characteristic
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 507823
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005334
Formuła:
C₇H₁₁NS MW: 141.24 g/mol Temp. Wrzenia: 172…173 °C Gęstość: 0.998 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005334 Numer CAS: 18640-74-9 Numer WE (dawny EINECS): 242-470-1 ADR: 3 III |