5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13739.03
A13739.06
A13739.03EA
551
PLN
A13739.03
A13739.06
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 21169-71-1
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Melting Point: 141-144°
MDL No.: MFCD00156151
Formuła:
C₄H₃NO₃ Temp. topnienia: 141…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156151 Numer CAS: 21169-71-1 |