2-Amino-4,6-dimetylopirymidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amine
A13674.14
A13674.22
A13674.14EA
238
PLN
A13674.14
A13674.22
2-Amino-4,6-dimetylopirymidyna 98%
2-Amino-4,6-dimetylopirymidyna
Purity: 98%
CAS No.: 767-15-7
Molecular Formula: C6H9N3
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 110735
Formuła:
C₆H₉N₃ Temp. topnienia: 150…155 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006102 Numer CAS: 767-15-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-181-5 |