3-Fluorophthalic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13656.14
A13656.06
A13656.14EA
2360
PLN
A13656.14
A13656.06
3-Fluorophthalic acid ≥97%
3-Fluorophthalic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1583-67-1
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 2616684
MDL No.: MFCD00039524
Formuła:
C₈H₅FO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039524 Numer CAS: 1583-67-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-433-5 |