Kwas 3-(4-metoksyfenylo)propionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13655.14
A13655.22
A13655.14EA
578
PLN
A13655.14
A13655.22
Kwas 3-(4-metoksyfenylo)propionowy ≥98%
Kwas 3-(4-metoksyfenylo)propionowy
Purity: 98%
CAS No.: 1929-29-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1953326
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 102…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002777 Numer CAS: 1929-29-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-678-0 |