2,4-Dimethylthiazole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13604.06
A13604.14
A13604.22
A13604.06EA
254
PLN
A13604.06
A13604.14
A13604.22
2,4-Dimethylthiazole ≥99%
2,4-Dimethylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 541-58-2
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.5090
Odour: Characteristic
Boiling Point: 145-147°
Solubility: Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 106414
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014509
Formuła:
C₅H₇NS Temp. Wrzenia: 145…147 °C Gęstość: 1,057 Temp. Zapłonu: 42 °C (107 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014509 Numer CAS: 541-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-786-9 ADR: 3,III |