trans-2-Hexenoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
trans-Hex-2-enoic acid
A13571.09
A13571.18
A13571.30
A13571.09EA
226
PLN
A13571.09
A13571.18
A13571.30
trans-2-Hexenoic acid 96%
trans-2-Hexenoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 13419-69-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4385
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1720443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002705
Formuła:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Temp. Wrzenia: 217 °C Temp. topnienia: 30…35 °C Gęstość: 0.965 Temp. Zapłonu: 125 °C (257 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002705 Numer CAS: 13419-69-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-528-5 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |