2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
A13567.14
A13567.22
A13567.14EA
208
PLN
A13567.14
A13567.22
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol ≥98%
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 137-00-8
Molecular Formula: C6H9NOS
Formula Weight: 143.21
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 135-137°/7mm
Beilstein Reference: 114249
Merck Reference: 14,6126
MDL No.: MFCD00005339
Formuła:
C₆H₉NOS MW: 143.21 g/mol Temp. Wrzenia: 135…137 °C (7 mmHg) Gęstość: 1.196 Temp. Zapłonu: 142 °C (287 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005339 Numer CAS: 137-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-272-6 Klasyfikacja Merck : 12,06208 |