Szczawian żelaza(II) dihydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13479.0B
A13479.30
A13479.0BEA
1130
PLN
A13479.0B
A13479.30
Szczawian żelaza(II) dihydrat ≥99%
Szczawian żelaza(II) dihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6047-25-2
Molecular Formula: FeC2O4.2H2O
Formula Weight: 179.90 (143.87anhy)
Physical Form: Crystals
Density: 2.28
Appearance: Yellow
Melting Point: 190° dec.
MDL No.: MFCD00150040
Formuła:
Fe(C₂O₄)·2H₂O Gęstość: 2,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150040 Numer CAS: 6047-25-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-217-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |