5-Fluorouracyl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
A13456.06
A13456.14
A13456.22
A13456.06EA
416
PLN
A13456.06
A13456.14
A13456.22
5-Fluorouracyl ≥99%
5-Fluorouracyl
Purity: 99%
CAS No.: 51-21-8
Molecular Formula: C4H3FN2O2
Formula Weight: 130.08
Melting Point: ca 282° dec.
Beilstein Reference: 127172
Merck Reference: 14,4181
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006018
Formuła:
C₄H₃FN₂O₂ Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006018 Numer CAS: 51-21-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-085-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4181 |