trans-3-Hexenoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1577-18-0
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4398
Odour: Rancid
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 206°
Beilstein Reference: 1700862
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002786
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 206 °C Temp. topnienia: 11…12 °C Gęstość: 0,961 Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002786 Numer CAS: 1577-18-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-417-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |