6-Methyl-5-hepten-2-one ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13335.14
A13335.22
A13335.36
A13335.14EA
213
PLN
A13335.14
A13335.22
A13335.36
6-Methyl-5-hepten-2-one ≥98%
6-Methyl-5-hepten-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 110-93-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: -67°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1741705
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008905
Formuła:
C₈H₁₄O Temp. Wrzenia: 172…174 °C Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 0,855 Temp. Zapłonu: 56 °C (133 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008905 Numer CAS: 110-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-816-7 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |