Ftalaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
A13299.18
A13299.09
A13299.30
A13299.18EA
1910
PLN
A13299.18
A13299.09
A13299.30
Ftalaldehyd ≥98%
Ftalaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 643-79-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 878317
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00003335
Formuła:
C₈H₆O₂ MW: 134.13 g/mol Temp. Wrzenia: 266 Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 132 °C (269 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003335 Numer CAS: 643-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-402-2 Jednostka: 2923 ADR: 8 II |