6-Chloronikotynonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
A13291.06
A13291.03
A13291.14
A13291.06EA
499
PLN
A13291.06
A13291.03
A13291.14
6-Chloronikotynonitryl ≥98%
6-Chloronikotynonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 33252-28-7
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.56
Melting Point: 116-119°
Boiling Point: 105-107°/1mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00084941
Formuła:
C₆H₃ClN₂ Temp. Wrzenia: 105…107 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 116…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084941 Numer CAS: 33252-28-7 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |