Kwas propiolowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 471-25-0
Molecular Formula: HC≡CCO2H
Formula Weight: 70.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: 18°
Boiling Point: 102°/200mm
Beilstein Reference: 878176
Merck Reference: 14,7824
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00004360
Formuła:
C₃H₂O₂ Temp. Wrzenia: 102 °C (200 mmHg) Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 1,136 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) |
Numer MDL:
MFCD00004360 Numer CAS: 471-25-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-437-8 Jednostka: 2920 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,7824 |