(4-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13230.09
A13230.18
A13230.30
A13230.09EA
236
PLN
A13230.09
A13230.18
A13230.30
(4-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
(4-Tolyloxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 940-64-7
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 137-142°
Beilstein Reference: 2047591
Formuła:
(C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH Temp. topnienia: 137…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014365 Numer CAS: 940-64-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-374-7 |